Läs mer
AR-M 1000390 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
AR-M 1000390 hydrochloride is an exceptionally selective, potent δ opioid receptor agonist with an EC50 of 7.2±0.9 nM for δ agonist potency.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AR-M 1000390 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 209808-47-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H29ClN2O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (389.67 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (129.89 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N(CC)CC)C1=CC=C(/C(C2=CC=CC=C2)=C3CCNCC/3)C=C1.Cl |
| Visa mer |