Läs mer
(aR)-rel-a-((4-Chlorophenyl)-a-(1-cyclopropylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (alphaR)-rel-alpha-(4-Chlorophenyl)-alpha-(1-cyclopropylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol |
| CAS | 107864-90-4 |
| Molekylformel | C15H18ClN3O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (±)-(2R,3R)-2-(4-Chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1-yl)butan-2-ol, (±)-(2R,3R)-Cyproconazole, (±)-(R*,R*)-alpha-(4-Chlorophenyl)-alpha-(1-cyclopropylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18ClN3O/c1-11(12-2-3-12)15(20,8-19-10-17-9-18-19)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7,9-12,20H,2-3,8H2,1H3/t11-,15-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](C1CC1)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.78 |
| Formel vikt | 291.1138 |