Läs mer
Hecht Karl™ Automatiska byretter
Produktkod. 10318731
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10318731 25 ml Varje
10023891 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10318731 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 40820025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med förbättrad speciell nypkran med titreringsskruv för exakt reglering. VITLab™ Automatiska byretter är standardtyp med 1,5 gånger toleransen av klass AS .
  • Schilling byretter
  • Plastbyrettklämma, kemikaliebeständig, tillåter urladdning droppe för droppe genom att trycka lätt
  • Förvaringsflaskor av polyeten, plastbas
  • Byretten fylls genom att trycka lätt på förvaringsflaskan och visar automatisk nollpunktsjustering
  • Plaströr som stigare
  • Den övre delen av byretten är stängd, pellettitreringsbyrettsdesign undviker nedsmutsning
  • Byrett med Schellbach randig och sammansmält gradering“ ASSISTENT-PERMANENT” , kalibrerad, facetterad utloppsspets
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Soda Lime Glas
Examen 0.1 mL
Inkluderar Plastpåfyllningsrör, polyetenflaska med plastbasbyrett
Tolerans ±0,1 ml
Typ Automatisk Buret