Läs mer
Hecht Karl™ Automatiska byretter
Produktkod. p-8003464
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10023891
Brand: Hecht Karl™ 40820050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med förbättrad speciell nypkran med titreringsskruv för exakt reglering. VITLab™ Automatiska byretter är standardtyp med 1,5 gånger toleransen av klass AS .
  • Schilling byretter
  • Plastbyrettklämma, kemikaliebeständig, tillåter urladdning droppe för droppe genom att trycka lätt
  • Förvaringsflaskor av polyeten, plastbas
  • Byretten fylls genom att trycka lätt på förvaringsflaskan och visar automatisk nollpunktsjustering
  • Plaströr som stigare
  • Den övre delen av byretten är stängd, pellettitreringsbyrettsdesign undviker nedsmutsning
  • Byrett med Schellbach randig och sammansmält gradering“ ASSISTENT-PERMANENT” , kalibrerad, facetterad utloppsspets
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Soda Lime Glas
Examen 0.1 mL
Inkluderar Plastpåfyllningsrör, polyetenflaska med plastbasbyrett
Tolerans ±0,1 ml
Typ Automatisk Buret