Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ AR-Glas™ Runda botten provrör
Beskrivning
- Kantlös
- Med tung vägg
- Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Förpackning | 100pack; Låda |
| Kantad | Nej |
| Diameter (metrisk) | 17,5 mm |
| Produkttyp | Provrör |