Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ AR-Glas™ Runda botten provrör
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk):
6.35 mm
8.0 mm
9.5 mm
10.5 mm
11.6 mm
13.25 mm
14.5 mm
15.25 mm
17.5 mm
Längd (metrisk):
35 mm
40 mm
70 mm
85 mm
100 mm
160 mm
180 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Paket med 500
Description
- Kantlös
- Med tung vägg
- Finns i en mängd olika storlekar
Specifications
Specifications
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Förpackning | 100pack; Låda |
| Kantad | Nej |
| Diameter (metrisk) | 11.6 mm |
| Produkttyp | Provrör |