Läs mer
(+)-ar-Turmerone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AR-Turmerone |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O/c1-11(2)9-15(16)10-13(4)14-7-5-12(3)6-8-14/h5-9,13H,10H2,1-4H3/t13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 216.1514 |