Läs mer
AR7, MedChemExpress
Beskrivning
AR7 is an atypical RARA/RARα (retinoic acid receptor, alpha) antagonist. AR7 specifically activates chaperone-mediated-autophagy (CMA) activity without affecting macroautophagy.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AR7 |
| CAS | 80306-38-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H12ClNO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (97.01 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=CC=C(C2=NC3=CC=C(Cl)C=C3OC2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.71 |
| Formel vikt | 257.71 |
| Visa mer |