Läs mer
Arabic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Arabinic acid |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O6/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11)/t2-,3-,4+/m1/s1 |
| Formel vikt | 166.0477 |