Läs mer
Arabin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arabin |
| CAS | 75272-82-1 |
| Molekylformel | C11H21NOS2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 9-Methylsulfinylnonyl Isothiocyanate, Isothiocyanic Acid 9-(Methylsulfinyl)nonyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NOS2/c1-15(13)10-8-6-4-2-3-5-7-9-12-11-14/h2-10H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)CCCCCCCCCN=C=S |
| IUPAC-namn | 1-isothiocyanato-9-methylsulfinylnonane |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.42 |
| Formel vikt | 247.1065 |