missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(+)-Arabinogalaktan (teknisk klass), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Arabinogalactan (Technical Grade) |
| CAS | 9036-66-2 |
| Molekylformel | C9H7FO2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | ActiFibe, Arabinogalactan, Arabinogalactan fiberaid AG99, FiberAid, Galactoarabinan, HBN, L-Arabino-D-galactan, LaraCare, ResistAid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7FO2/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-11)12-9/h1-4,11H,5H2 |
| LEDER | OCc1oc2ccc(F)cc2c1 |
| IUPAC-namn | (5-fluoro-1-benzofuran-2-yl)metanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.15 |
| Formel vikt | 166.043 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?