Läs mer
Arachidic acid, 98%
Beskrivning
Arakidinsyra används vid tillverkning av läkemedel, tvål, kosmetika och livsmedelsförpackningar på grund av dess ytaktiva egenskaper. Arakidinsyra är en mättad fettsyra med en kedja på 20 kol. Dieter som är rika på mättade fetter som arakidinsyra är förknippade med ökade nivåer av lågdensitetslipoproteiner i serum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Arakidinsyra används vid tillverkning av läkemedel, tvål, kosmetika och livsmedelsförpackningar på grund av dess ytaktiva egenskaper. Arakidinsyra är en mättad fettsyra med en kedja på 20 kol. Dieter som är rika på mättade fetter som arakidinsyra är förknippade med ökade nivåer av lågdensitetslipoproteiner i serum.
Löslighet
Löslig i kloroform, eter, etanol och DMF. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arachidic acid |
| Smältpunkt | 74°C to 76°C |
| Kvantitet | 1 g |
| Merck Index | 14,764 |
| Löslighetsinformation | Soluble in chloroform,ether,ethanol,and DMF. Insoluble in water. |
| Formel vikt | 312.54 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- Arachidic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Eicosanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.