Läs mer
Arachidic acid, 98%
Produktkod. 11444167
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444167 25 g 25g
11424167 1 g 1g
11434167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19616.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 506-30-9 | C20H40O2 | 312.54 g/mol
Arakidinsyra används vid tillverkning av läkemedel, tvål, kosmetika och livsmedelsförpackningar på grund av dess ytaktiva egenskaper. Arakidinsyra är en mättad fettsyra med en kedja på 20 kol. Dieter som är rika på mättade fetter som arakidinsyra är förknippade med ökade nivåer av lågdensitetslipoproteiner i serum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Arakidinsyra används vid tillverkning av läkemedel, tvål, kosmetika och livsmedelsförpackningar på grund av dess ytaktiva egenskaper. Arakidinsyra är en mättad fettsyra med en kedja på 20 kol. Dieter som är rika på mättade fetter som arakidinsyra är förknippade med ökade nivåer av lågdensitetslipoproteiner i serum.
Löslighet
Löslig i kloroform, eter, etanol och DMF. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-30-9
Molekylformel C20H40O2
Molekylvikt (g/mol) 312.54
MDL-nummer MFCD00002755
InChI-nyckel VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
PubChem CID 10467
ChEBI CHEBI:28822
IUPAC-namn ikonsyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arachidic acid
Smältpunkt 74°C to 76°C
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,764
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,ether,ethanol,and DMF. Insoluble in water.
Formel vikt 312.54
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.