Läs mer
Arachidic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16429316
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16429316 100 mg
1 options
Produktkod. 16429316 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW004260
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Arachidonic acid (Icosanoic acid), a long-chain fatty acid, is present in all mammalian cells, typically esterified to membrane phospholipids, and is one of the most abundant polyunsaturated fatty acids present in human tissue.
Arachidonic acid (Icosanoic acid), a long-chain fatty acid, is present in all mammalian cells, typically esterified to membrane phospholipids, and is one of the most abundant polyunsaturated fatty acids present in human tissue.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arachidic acid
CAS 506-30-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H40O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Icosanoic acid
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (63.99 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 312.53
Formel vikt 312.53
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism