Läs mer
Arachidisk syrametylester, TRC
Produktkod. 30135986
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135986 25 g
30012391 1 g
17968864 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135986 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA76498025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-28-1
Molekylformel C21 H42 O2
Molekylvikt (g/mol) 326.56
Synonym Eicosanoic Acid Methyl Ester, Eicosanoic acid, methyl ester, Arachic acid methyl ester, Arachidic acid methyl ester, C20:0 FAME, Methyl arachate, Methyl arachidate, Methyl eicosanate, Methyl eicosanoate, n-Eicosanoic acid methyl ester
IUPAC-namn Metylikosanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arachidic Acid Methylester
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C21H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h3-20H2,1-2H3
Formel vikt 326.3185
Procent renhet >95%