Läs mer
Arachidic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arachidic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 69888-87-5 |
| Molekylformel | C24H43NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Arachidic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, Eicosanoic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H43NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24(28)29-25-22(26)20-21-23(25)27/h2-21H2,1H3 |
| LEDER | O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl icosanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.61 |
| Formel vikt | 409.32 |