Läs mer
Arachidic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arachidic acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22) |
| Formel vikt | 312.3028 |