Läs mer
Arakidonsyra,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473211 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
0.5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473211 10 mg 10mg
11483211 50 mg 50mg
11493211 100 mg 100mg
11403221 0.5 g 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11473211 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215038410
Arakidonsyra,> 98%, klar, färglös vätska, essentiell fettsyra och en prekursor i biosyntesen av prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener.
  • Förekommer i lever, hjärna, körtelorgan och depåfetter hos djur, i små mängder i mänskliga depåfetter och är en beståndsdel av animaliska fosfatider.
  • Arakidonsyra (AA) är en omättad ω6-fettsyrabeståndsdel i fosfolipiderna i cellmembranen.
  • Fosfolipas A2 frisätter AA från membranfosfolipiderna som svar på inflammation.
  • AA metaboliseras därefter till prostaglandiner och tromboxaner av minst två cyklooxygenas (COX) isoformer, till leukotriener och lipoxiner av lipoxygenaser och till epoxieikosatriensyror via cytokrom p450-katalyserad metabolism.
  • AA och dess metaboliter spelar viktiga roller i en mängd olika biologiska processer, inklusive signaltransduktion, sammandragning av glatt muskulatur, kemotaxi, cellproliferation och -differentiering och apoptos.
  • AA har visats binda till en subenhet av G-protein och hämma aktiviteten hos Ras GTPas-aktiverande proteiner (GAP).
  • Cellulärt upptag av AA är energiberoende och involverar proteinförenklad transport över plasmamembranet.
  • Arakidonsyra stimulerar vidhäftning av MDA-MB-435 humana metastaserande cancerceller till extracellulära matrismolekyler (kollagen IV och vitronektin).
  • Arakidonsyra spelar en nyckelroll i cellulär reglering och kontrolleras genom flera sammankopplade vägar.
  • Förändringar i arakidonsyranivåer motsvarar syntesen av eikosanoider som ett resultat av receptorstimulerad lipidhydrolys.
  • Det aktiverar proteinkinas C.
  • Arakidonsyra fungerar som en föregångare till många eikosanoider såväl som andra bioaktiva molekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-32-1
Molekylformel C20H32O2
MDL-nummer MFCD00004417
PubChem CID 444899
ChEBI CHEBI:15843
IUPAC-namn (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraensyra
LEDER CCCCCC=CCC=CCC=CCC=CCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arachidonic acid
Färg Färglös
Densitet 0.922g/mL
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 10 mg
Synonym arachidonic acid, arachidonate, immunocytophyte, all-z-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, 5z,8z,11z,14z-icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid, cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, 5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, all-z, all-cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, unii-27yg812j1i, 5z,8z,11z,14z-eicosatetraenoic acid
InChI-nyckel YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
Molekylvikt (g/mol) 304.474
Formel vikt 304.5
Fysisk form Vätska