Läs mer
Arakidonsyra,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11495062 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495062 50 mg 50mg
11485062 10 mg 10mg
11405072 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495062 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219462550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00 SEK
    1776.01 SEK / 50mg
    Save 88.99 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 506-32-1
Molekylformel C20H32O2
Molekylvikt (g/mol) 304.474
InChI-nyckel YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
Synonym arachidonic acid, arachidonate, immunocytophyte, all-z-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, 5z,8z,11z,14z-icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid, cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, 5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, all-z, all-cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, unii-27yg812j1i, 5z,8z,11z,14z-eicosatetraenoic acid
PubChem CID 444899
ChEBI CHEBI:15843
IUPAC-namn (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraensyra
LEDER CCCCCC=CCC=CCC=CCC=CCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arachidonic acid
Färg Färglös
Densitet 0.922g/mL
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 304.47
Procent renhet >99%
Kvalitet Not Available
Fysisk form Vätska