Läs mer
Arachidonic Acid-d8 (Major, 10mg/ml in Methyl Acetate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arachidonic Acid-d8 |
| CAS | 69254-37-1 |
| Molekylformel | C20H24D8O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic-5,6,8,9,11,12,14,15-d8 Acid, (all-Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic-5,6,8,9,11,12,14,15-d8 Acid, Arachidonic Acid-5,6,8,9,11,12,14,15-2H8 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i6D,7D,9D,10D,12D,13D,15D,16D |
| LEDER | CCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,6,8,9,11,12,14,15-octadeuterioicosa-5,8,11,14-tetraenoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.52 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 10 mg/mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?