Läs mer
Arachidonic Acid Glycidyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arachidonic Acid Glycidyl Ester |
| CAS | 439146-24-4 |
| Molekylformel | C23 H36 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Glycidyl Arachidonate, (5Z,8Z,11Z,14Z)- 5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid Oxiranylmethyl Ester, Arachidonoyl-glycidyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(24)26-21-22-20-25-22/h6-7,9-10,12-13,15-16,22H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15- |
| LEDER | CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OCC1CO1 |
| IUPAC-namn | oxiran-2-ylmethyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.5301 |
| Formel vikt | 360.2664 |