Läs mer
Arachidonsyra metylester, TRC
Produktkod. 30137746
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137746 100 mg
30010843 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137746 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA765005100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2566-89-4
Molekylformel C21 H34 O2
Molekylvikt (g/mol) 318.49
Synonym 5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, methyl ester, (all-Z)- (8CI), Arachidonic acid, methyl ester (6CI,7CI), Methyl 5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoate, Methyl all-cis-5,8,11,14-eicosatetraenoate, Methyl arachidonate, Methyl cis,cis,cis,cis-eicosa-5,8,11,14-tetraenoate
IUPAC-namn metyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-ikosa-5,8,11,14-tetraenoat
LEDER CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arachidonic acid methyl ester
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
Formel vikt 318.2559
Procent renhet >95%