Beskrivning
- Om etanol inte är önskvärt kan arakidonsyra lösas i acetonitril, DMF eller DMSO
- Indunsta helt enkelt etanolen under en försiktig ström av kväve (var säker på att inte avdunsta materialet till torrhet) och lös upp arakidonsyran i det lösningsmedel du väljer.
- Strax före användning, gör utspädningar av stamlösningen till vattenhaltig buffert eller isoton saltlösning för att bringa arakidonsyran till önskad koncentration
- Se till att den kvarvarande mängden organiskt lösningsmedel är obetydlig, eftersom organiska lösningsmedel kan ha fysiologiska effekter vid låga koncentrationer
- En kontroll som använder lösningsmedlet i frånvaro av prostaglandin kommer att ta itu med denna potentiella variabel
- Vi rekommenderar inte att den vattenhaltiga lösningen förvaras mer än en dag
- Det är svårt att erhålla vattenhaltiga lösningar av arakidonsyra direkt
- En lösning av arakidonsyra fri från organiskt lösningsmedel kan emellertid framställas med användning av koncentrerade basiska buffertar (pH > 8,0 och jonstyrka inte mindre än 0,1 M). Tillsätt 400 μL kall buffert (0 °C) per mg arakidonsyra och rör om kraftigt och/eller ultraljud
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ARACHIDONIC ACID |
| Smältpunkt | -49 °C (litteratur) |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 170 °C (0,2 mmHg (litteratur)) |
| Linjär formel | C20H32O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Löslighetsinformation | Löslig i kloroform (50 mg/ml) och absolut etanol (10 mg/ml) (Lit.) |
| Formel vikt | 304.5 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Kvalitet | Cellkulturreagens |
| Visa mer |