Beskrivning
Arakidonsyra (AA) är en omättadω -6 fettsyrabeståndsdel av fosfolipiderna i cellmembranen. Fosfolipas A2 frisätter AA från membranfosfolipiderna som svar på inflammation. AA metaboliseras därefter till prostaglandiner och tromboxaner av minst två cyklooxygenas (COX) isoformer, till leukotriener och lipoxiner av lipoxygenaser och till epoxieikosatriensyror via cytokrom p450-katalyserad metabolism.
AA och dess metaboliter spelar viktiga roller i en mängd olika biologiska processer, inklusive signaltransduktion, sammandragning av glatt muskulatur, kemotaxi, cellproliferation och -differentiering och apoptos. AA har visats binda till en subenhet av G-protein och hämma aktiviteten hos Ras GTPas-aktiverande proteiner (GAP). Cellulärt upptag av AA är energiberoende och involverar proteinförenklad transport över plasmamembranet.
Arakidonsyra stimulerar vidhäftning av MDA-MB-435 humana metastaserande cancerceller till extracellulära matrismolekyler (kollagen IV och vitronektin). Arakidonsyra spelar en nyckelroll i cellulär reglering och kontrolleras genom flera sammankopplade vägar. Förändringar i arakidonsyranivåer motsvarar syntesen av eikosanoider som ett resultat av receptorstimulerad lipidhydrolys. Det aktiverar proteinkinas C. Arakidonsyra fungerar som en föregångare till många eikosanoider såväl som andra bioaktiva molekyler.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 506-32-1 |
| Smältpunkt | -49 °C (litteratur) |
| Densitet | 0,922 g/ml (bokstavligen) |
| Kokpunkt | 170 °C (0,2 mmHg (litteratur)) |
| Molekylformel | C20H32O2 |
| Brytningsindex | n20/D 1.4872 (Bokstavligen) |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | arachidonic acid, arachidonate, immunocytophyte, all-z-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, 5z,8z,11z,14z-icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid, cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, 5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, all-z, all-cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, unii-27yg812j1i, 5z,8z,11z,14z-eicosatetraenoic acid |
| InChI-nyckel | YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N |
| LEDER | CCCCCC=CCC=CCC=CCC=CCCCC(=O)O |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Arachidonic Acid
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid