Läs mer
Arachidonic Acid N-Hydroxysuccinimidyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arachidonic Acid N-Hydroxysuccinimidyl Ester |
| CAS | 187224-28-8 |
| Molekylformel | C24H35NO4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (all-Z)-1-[(1-Oxo-5,8,11,14-eicosatetraenyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 1-[[(5Z,8Z,11Z,14Z)-1-Oxo-5,8,11,14-eicosatetraenyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, (5Z,8Z,11Z,14Z)-2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester 5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24(28)29-25-22(26)20-21-23(25)27/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15- |
| LEDER | O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC |
| IUPAC-namn | 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.55 |
| Formel vikt | 401.26 |