Läs mer
Arachidonoylklorid, TRC
Produktkod. 17993695
Change view
Kvantitet:
5 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993695 500 mg
17902045 5 mg
17901835 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17993695 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA765155500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57303-04-5
Molekylformel C20 H31 Cl O
Molekylvikt (g/mol) 322.91
Synonym Arachidonic Acid Chloride, (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-EicosatetraeA765155noyl Chloride;
IUPAC-namn (5Z,8Z,11Z,14Z)-ikosa-5,8,11,14-tetraenoylklorid
LEDER CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arachidonoyl Chloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Formel vikt 322.2063