Läs mer
Honeywell Safety Products™ Aracut™ Lat handskar
Produktkod. 12695193
Change view
:
Storlek: 7
Produktkod.
12695193 Storlek: 7
1 options
Produktkod. 12695193 Leverantör Honeywell Safety Products™ Leverantörsnummer 209414107
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hantera vassa föremål i en torr eller fuktig miljö. Honeywell Safety Products™ Aracut™ Lat handskar är stickade av 100% Kevlar™ för fingerfärdighet, ventilation, skärmotstånd och termiskt skydd och inkluderar handflatorna och fingertopparna belagda med naturlig, blå crepelatex.
  • Stickad med 100% Kevlar™ .
  • Handflata och fingertoppar belagda i blått, crepe latex för mekaniskt motstånd.
  • Formar sig tätt och ger bra fingerfärdighet.
  • Ventilerad rygg ger andningsförmåga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG-kategori PPE 2, EG-certifikatnummer 0075/797/162/07/12/0582, EG-intygsnummer 0075/797/162/07/12/05821
Klassificering Skicklighet: 5
Belagt område Palm, fingertoppar
Beskrivning Mätare 10
Beläggningsmaterial Naturlatex
Färg Beige, Blått
Betyg för skärmotstånd 4
Material Latex, Dupont™ Kevlar™ Aramidfiber
Produkttyp Handskar
Storlek 7
Tjocklek (metrisk) 1,5 till 1,8 mm
För användning med (applikation) Fordonsbyggnad, konstruktion, glas, järn, stål och pappersindustrin
Kvantitet 10 Par/PK
Tear Rating 4
Längd (metrisk) 26 cm