Läs mer
Arainosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arainosine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7+,10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 268.0808 |