Läs mer
Aramite 2000 μg/mL in n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328664
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328664 1 ml
1 options
Produktkod. 30328664 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010391HE
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aramite
CAS 140-57-8
Analyt- eller komponentnamn Aramite
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H23 Cl O4 S
Koncentration 2000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H23ClO4S/c1-12(20-21(17)19-10-9-16)11-18-14-7-5-13(6-8-14)15(2,3)4/h5-8,12H,9-11H2,1-4H3
LEDER CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)C)OS(=O)OCCCl
IUPAC-namn 1-(4-tert-butylphenoxy)propan-2-yl 2-chloroethyl sulfite
Lösningsmedel eller matris n-Hexane
Molekylvikt (g/mol) 334.86
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 334.1006 g/mol