missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aramite, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aramite |
| CAS | 140-57-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 H23 Cl O4 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Sulfurous acid, 2-(p-tert-butylphenoxy)-1-methylethyl 2-chloroethyl ester (6CI,8CI), Ethanol, 2-chloro-, 2-(p-tert-butylphenoxy)-1-methylethyl sulfite (8CI), 2-(p-tert-Butylphenoxy)-1-methylethyl 2-chloroethyl sulfite, 2-(p-tert-Butylphenoxy)isopropyl 2-chloroethyl sulfite, 88R, Aramit, Aramite, CES, NSC 404155, Niagaramite, Ortho-Mite, β-Chloroethyl-β'-(p-tert-butylphenoxy)-α'-methylethyl sulfite |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23ClO4S/c1-12(20-21(17)19-10-9-16)11-18-14-7-5-13(6-8-14)15(2,3)4/h5-8,12H,9-11H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)C)OS(=O)OCCCl |
| IUPAC-namn | 1-(4-tert-butylphenoxy)propan-2-yl 2-chloroethyl sulfite |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.86 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?