missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Arbidol Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30137574
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137574 10 mg
30012753 250 mg
30009350 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137574 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA76600010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 131707-23-8
Molekylformel C22 H25 Br N2 O3 S . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 513.88
Synonym 1H-Indole-3-carboxylic acid, 6-bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylthio)methyl]-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), 1H-Indole-3-carboxylic acid, 6-bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylthio)methyl]-, ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Arbidol, Arbidol hydrochloride
IUPAC-namn ethyl 6-bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-(phenylsulfanylmethyl)indole-3-carboxylate;hydrochloride
LEDER Cl.CCOC(=O)c1c(CSc2ccccc2)n(C)c3cc(Br)c(O)c(CN(C)C)c13

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Arbidol hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H25BrN2O3S.ClH/c1-5-28-22(27)20-18(13-29-14-9-7-6-8-10-14)25(4)17-11-16(23)21(26)15(19(17)20)12-24(2)3;/h6-11,26H,5,12-13H2,1-4H3;1H
Formel vikt 512.0536
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.