Läs mer
MedChemExpress Arbutin
Produktkod. 16471328
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16471328 5 g
1 options
Produktkod. 16471328 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0192
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
MedChemExpress Arbutin (β-Arbutin) is a competitive inhibitor of tyrosinase in melanocytes, with Kiapp values of 1.42 mM for monophenolase; 0.9 mM for diphenolase. Arbutin is also used as depigmenting agents. Arbutin is a natural polyphenol isolated from the bearberry plant Arctostaphylos uvaursi, possesses with anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-tumor properties.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 272.25 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 497-76-7
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : ≥ 50 mg/mL (183.65 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (122.42 mM∣Need ultrasonic)
Synonym β-Arbutin
Mål Tyrosinase
Kvantitet 5 g