Läs mer
Arbutin, 98 %
Produktkod. 15365028 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15365028 5 g 5g
15375028 25 g 25g
15385028 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15365028 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 455640050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 497-76-7 | C12H16O7 | 272,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-76-7
Molekylformel C12H16O7
Molekylvikt (g/mol) 272.25
MDL-nummer MFCD00016915
InChI-nyckel BJRNKVDFDLYUGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym arbutin, uvasol, 4-hydroxyphenyl beta-d-glucopyranoside, ursin, beta-arbutin, arbutoside, arbutine, arbutyne, ursi, p-arbutin
PubChem CID 440936
ChEBI CHEBI:18305
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-(4-hydroxifenoxi)oxan-3,4,5-triol
LEDER OCC1OC(OC2=CC=C(O)C=C2)C(O)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arbutin
Smältpunkt 195,0 °C till 201,0 °C
Förlust vid torkning Max 2% .
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 50 g/L. Andra lösligheter: lösliga i alkoholer
Formel vikt 272.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.