Läs mer
Arbutin, 98+%
Beskrivning
Arbutin, en glykosylerad hydrokinon, används i studier av melaninbiosyntes och som en inhibitor för att identifiera, differentiera och karakterisera tyrosinas(er). Används även i sed som ett hudblekande medel i kosmetiska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Arbutin, en glykosylerad hydrokinon, används i studier av melaninbiosyntes och som en inhibitor för att identifiera, differentiera och karakterisera tyrosinas(er). Används även i sed som ett hudblekande medel i kosmetiska produkter.
Löslighet Lösligt i vatten (50 mg/ml), metanol
och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Hygroskopisk, förvaras åtskilt från vatten/fukt. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arbutin |
| Smältpunkt | 196°C to 200°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 89673 |
| Känslighet | Air sensitive; Hygroscopic |
| Merck Index | 14,773 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water (50mg/ml),methanol and dimethyl sulfoxide. |
| Optisk rotation | −65° (c=2 in Water) |
| Formel vikt | 272.26 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.