Läs mer
Arbutin, TRC
Produktkod. 30332708
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30332708 10 g
1 options
Produktkod. 30332708 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA76651010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arbutin
CAS 497-76-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12 H16 O7
Kvantitet 10 g
Synonym Arbutin, 4-Hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, Arbutine, Arbutoside, Arbutyne, Hydroquinone glucose, Hydroquinone β-D-glucopyranoside, NSC 4036, Ursin, Uvasol, p-Arbutin, p-Hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, p-Hydroxyphenyl β-D-glucoside, β-Arbutin
InChI formel InChI=1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymetyl)-6-(4-hydroxyfenoxi)oxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 272.25
Formel vikt 272.0896