Läs mer
Tocris Bioscience™ ARC 239 dihydrochloride
Beskrivning
ARC 239 dihydrochloride is a selective α2B adrenoceptor antagonist (pKD values are 8.8, 6.7 and 6.4 at α2B, α2A, and α2D receptors respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl)ethyl]-4,4-dimethyl-1,3-(2H,4H)-isoquinolindione dihydrochloride |
| CAS | 55974-42-0 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C24H29N3O3.2HCl |
| Formel vikt | Observed MW: 480.43 |