missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ARC 239 Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ARC 239 Dihydrochloride |
| CAS | 55974-42-0 |
| Molekylformel | C24H29N3O3 • 2(HCl) |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-[2-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl)ethyl]-4,4-dimethyl-1,3-(2H,4H)-isoquinolindione Dihydrochloride, 2-[2-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl)ethyl]-4,4-dimethyl-1,3-(2H,4H)-isoquinolindione Dihydrochloride (9CI), 2-[2-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl)ethyl]-4,4-dimethyl-1,3-(2H,4H)-isoquinolindione Hydrochloride (1:2) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N3O3.2ClH/c1-24(2)19-9-5-4-8-18(19)22(28)27(23(24)29)17-14-25-12-15-26(16-13-25)20-10-6-7-11-21(20)30-3;;/h4-11H,12-17H2,1-3H3;2*1H |
| LEDER | COC1=CC=CC=C1N2CCN(CC2)CCN3C(C4=C(C(C)(C3=O)C)C=CC=C4)=O |
| IUPAC-namn | 2-[2-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethyl]-4,4-dimethylisoquinoline-1,3-dione;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.5123646 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?