Läs mer
Invitrogen™ ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit (för användning med LIVE/DEAD™ Fixerbara fläckar med döda celler)
Produktkod. p-7075635
Change view
Antal tester:
20
100
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal tester Förpackningsstorlek
10093324 100 1 uppsättning
15563052 20 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10093324 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A10346
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit (för användning med LIVE/DEAD™ Fixerbara fläckar med döda celler)
ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit är ett pärlbaserat kompensationsverktyg speciellt optimerat för användning med LIVE/DEAD™ Fixerbara fläckar med döda celler.
  • Klar att använda kontroll
  • Eliminerar besväret med värmebehandlande celler som kontroll och sparar värdefullt prov
  • Möjliggör korrekta och konsekventa resultat
    Se en urvalsguide för alla fixerbara viabilitetsfärgämnen för flödescytometri .
    Klar att använda kontroll
    Till skillnad från andra metoder som kräver provberedning för att göra kompensationskontroller med hjälp av cellulärt material ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit är redo att användas ur droppflaskan. Satsen innehåller två typer av speciellt modifierade polystyrenmikrosfärer som har optimerats för att reagera med det aminreaktiva färgämnet i LIVE/DEAD™ Fixerbara fläckar med döda celler. De ArC™ reaktiva pärlor (komponent A) binder något av de aminreaktiva färgämnena och ger en positiv signal; de ArC™ negativa pärlor (komponent B) har ingen reaktivitet och ger en negativ kompensationskontroll. Denna färdiga att använda produkt bevarar det ursprungliga provmaterialet för experiment; värdefullt prov används inte för att skapa kompensationskontroller.
    Exakta och konsekventa resultat
    Till skillnad från biologiska kontroller, som kan ha varierande uttrycksnivåer beroende på sjukdom eller utvecklingstillstånd, Arc™ pärlor ger en ljus, konsekvent signal (se bilden nedan). Konsekvens i färgningsmönstret för kompensationskontroller är viktigt för att erhålla rätt kompensationsvärde. Om signalen varierar med det styrmaterial som används kan kompensationsvärdet påverkas, vilket leder till felaktiga resultat.
    Hur det fungerar
    En droppe pärlor läggs till ett provrör innehållande LIVE/DEAD™ Fixerbar döda cellfläck. Efter inkubation med aminreaktivt färgämne tvättas pärlorna i färgningsbuffert, en droppe negativa kontrollpärlor tillsätts (om så krävs) och pärlorna återsuspenderas och analyseras med flödescytometri. De två komponenterna ger en distinkt positiv pärla som är minst 50 gånger ljusare än de negativa pärlorna, som kan användas för att ställa in kompensation.
    Andra ersättningsprodukter
    Förutom ArC™ Amine Reactive Compensation Beads, Life Technologies erbjuder också AbC™ Anti-Mouse Bead Kit för infångning av mus anti-human antikroppar och AbC™ Anti-rått-/hamsterpärlsats för infångning av råtta-anti-mus- eller hamster-anti-mus-antikroppar.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Diameter (metrisk) 6μ m
    Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska ArC™ aminreaktiva pärlor och 1 flaska med negativa pärlor.
  • Förvara vid 2 °C till 8 °C
  • Formatera Provrör
    För användning med (utrustning) Flödescytometer
    Antal tester 100
    Kvantitet 1 Kit
    Detektionsmetod fluorescens
    Excitationsvåglängdsområde alla lasrar (UV till 633/635)
    Fläckskonfiguration Yta
    Frakt skick Rumstemperatur
    Produktlinje CompenFlow, Molecular Probes
    Produkttyp Kompensation Pärlor