Läs mer
Arcaine Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arcaine sulfate |
| CAS | 14923-17-2 |
| Molekylformel | C6 H16 N6 . H2 O4 S |
| Kvantitet | 20 mg |
| Synonym | 1,1'-Tetramethylenediguanidine sulfate (1:1), 1,4-Diguanidinobutane sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16N6.H2O4S/c7-5(8)11-3-1-2-4-12-6(9)10;1-5(2,3)4/h1-4H2,(H4,7,8,11)(H4,9,10,12);(H2,1,2,3,4) |
| LEDER | NC(=N)NCCCCNC(=N)N.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-(4-carbamimidamidobutyl)guanidine;sulfuric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.31 |
| Formel vikt | 270.111 |