Läs mer
Tocris Bioscience™ ARCC 4 negative control
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30000884
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30000884 5 mg
1 options
Produktkod. 30000884 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 7255/5
Negative control for ARCC 4 (Cat. No. 7254)
ARCC 4 negative control is a negative control for ARCC 4 (Cat. No. 7254). Binds androgen receptors (AR) without inducing degradation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 2156588-26-8
Kvantitet 5 mg
Molekylformel C53H56F3N7O7S2
Renhet 98%