Läs mer
STEMCELL Technologies ArciTect™ Annealing Buffer (5X)
Produktkod. 17119311
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
17119311 1 ml
1 options
Produktkod. 17119311 Leverantör STEMCELL Technologies Leverantörsnummer 76020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For guide RNA generation in CRISPR-Cas9 genome editing
  • ArciTect™ Annealing Buffer (5X) is required to anneal ArciTect™ tracrRNA (Catalog #76016/76017/76018) and ArciTect™ crRNA (Catalog #76010/76011/76012) to form a guide RNA (gRNA) duplex
  • This product is a refill component for ArciTect™ tracrRNA Kit
Specifikationer
Beskrivning Cell Type: Pluripotent Stem Cells
För användning med (applikation) Stem Cell Biology
Kvantitet 1 ml