Läs mer
STEMCELL Technologies ArciTect™ tracrRNA Kit
Produktkod. p-7217422
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 nmol Kit
20 nmol Kit
5 nmol Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 17109311
Brand: STEMCELL Technologies 76018
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Trans-activating crRNA for guide RNA generation in CRISPR-Cas9 genome editing
  • ArciTect™ tracrRNA is a trans-activating CRISPR RNA (crRNA), one of two RNA components required to make a guide RNA (gRNA) for CRISPR-Cas9 genome editing
  • ArciTect™ tracrRNA contains a complementary sequence to the linker sequence in ArciTect™ crRNA, allowing fast and efficient gRNA duplex formation
  • It is recognized by all ArciTect™ Cas9 nucleases and is essential for ribonucleoprotein (RNP) complex formation
  • It contains 2'-O-methyl and phosphorothioate modifications at the first two 5' and 3' terminal residues for optimal stability and editing efficiency
  • The ArciTect™ tracrRNA Kit includes tracrRNA as well as ArciTect™ Annealing Buffer (5X), which is required for forming a gRNA duplex between ArciTect™ tracrRNA and ArciTect™ crRNA
  • ArciTect™ crRNA is available by custom order for user-specified target sequences, in 2 nmol (Catalog #76010), 10 nmol (Catalog #76011), and 20 nmol (Catalog #76012) sizes
  • ArciTect™ Cas9 Nuclease is also available separately (Catalog #76001)
Specifikationer
Celltyp Pluripotent Stem Cells
Kvantitet 20 nmol Kit
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.