Läs mer
Thermo Scientific™ ARCTIC A10B kylcirkulatorer
Produktkod. 11650921 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Flödeshastighet:
17 l/min.
20 l/min.
Controllertyp:
AC150
AC200
SC100
SC150
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Controllertyp Spänning Frekvens unitSize
11650921 20 l/min. AC200 230 V 50 Hz Varje
10597485 17 l/min. SC100 230 V 50 Hz Varje
11690861 17 l/min. SC150 230 V 50 Hz Varje
11640901 20 l/min. AC150 230 V 50 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11650921 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1564101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69935.00 SEK
    68885.69 SEK / Paket med 1
    Save 1049.31 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
A10B kylbad har ett stort arbetsområde, vilket möjliggör hög genomströmning och arbetsflödeseffektivitet, med temperaturer från -10° till +100 °C och maximal badvolym på 30 l.
Thermo Scientific™ A10B kylbad har ett stort arbetsområde, vilket möjliggör hög genomströmning och arbetsflödeseffektivitet, med temperaturer från -10° till +100 C °och maximal badvolym på 30 liter. Konfigurera ditt kylbad med en Thermo Scientific STANDARD eller ADVANCED-kontroller som uppfyller dina specifika tillämpningsbehov. ​
Kylbad används främst för att kontrollera temperaturen på prover som placeras i dem, så arbetsområdets dimensioner kommer att vara viktiga specifikationer att utvärdera. Dessa enheter kan även cirkulera för en begränsad uppsättning kylda tillämpningar.
  • Robusta bad i rostfritt stål
  • Termostat kan vridas 90°på alla sidor av badet för enkel visning
  • Extern cirkulationssats ingår för röranslutning M16 x1, 0,25 NPT hane, 0,375 tum ytterdiameter. ytterdiameter
  • Tresidig ventilationskoncept: upp till två sidor kan blockeras med full kylprestanda och ingen försämring av utrustning
  • Dräneringsport framtill
  • Integrerade handtag
  • CFC-fritt köldmedium
Inkluderar:
Styrkablar, brygga med packning och tumskruvar, kopplingar, klämmor, pumpplugg för extern cirkulation, ca 1,8 m nätsladd.
Rekommenderas för:
  • Kalibrering
  • Bioreaktorer
  • Rotationsindunstare
  • Kondensorer
  • Prov-/materialprovning
  • Prov-/materialberedning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,6 till 1,0 cu. ft.
Controllertyp AC200
Kapacitet (metrisk) 17 till 30 L
Certifikat och efterlevnad CE/ROHS/WEEE
Kylkapacitet 250 W
Flödeshastighet 20 l/min.
Temperaturområde -10 °C till +100 °C
Max. Tryck 474 mbar/6,89 psi
Säkerhetsklass 3/FL
Temperaturstabilitet 0,01 °C
Termostat AC200
Mått (L x B x H) 35,9 x 16,9 x 18,5 tum (91,3 x 42,9 x 47,1 cm)
Längd (engelska) 35,9 tum
Längd (engelska) Interiör 13,4 tum
Längd (metrisk) 91.3 cm
Längd (metrisk) Interiör 36.5 cm
Bredd (engelska) 16,9
Bredd (engelska) Interiör 11,7 tum
Bredd (metrisk) 42.9 cm
Bredd (metrisk) Interiör 29.7 cm
Höjd (engelska) 18,5 tum
Höjd (metrisk) 47.1 cm
Depth (engelska) Interiör 7,9 tum
Djup (metrisk) interiör 20 cm
Vikt (engelska) 97.9 lb.
Vikt (metrisk) 44.5 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz