Läs mer
Thermo Scientific™ Arktis Express™ Dubbla lagringssystem
Produktkod. 10699463 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
28 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10699463 28 l Varje
10338253 10 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10699463 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CK50922
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41208.05 SEK
    37450.21 SEK / Paket med 1
    Save 3757.84 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-03-2027
Förvara och skicka prover med Arctic Express dubbla lagringssystem, som har hårda fraktcontainrar.
Skydda ofarliga prover under transport och lagring med hjälp av Thermo Scientific™ Arktis Express™ Lagringssystem. Dessa system har utmärkt flexibilitet och säkerhetsfunktioner och kan användas som torrfraktare eller laboratoriekryokärl.
Funktioner:
  • När enheten fylls med flytande kväve och placeras i laboratoriet kan den användas som ett 'burk- och sockerrör'-lagringssystem på obestämd tid med statiska lagringstider på upp till 125 dagar.
  • Aluminiumkärl levereras med låsbart lock och rymmer sex numrerade, färgkodade rostfria burkar (inkluderade), som rymmer käppar som rymmer ampuller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Manuell fyllning LN2 Dewar
Kapacitet (metrisk) 28 l
Antal dörrar 1
Modell Arctic Express Dual 28
Statisk hålltid 21 avsändare/50 labb
Diameter (engelska) 18,2 tum
Diameter (engelska) Insida Hals 3,8 tum
Diameter (metrisk) 46.2 cm
Diameter (metrisk) Insida hals 9.7 cm
Flaska Kapacitet 630 x 2mL