Läs mer
Thermo Scientific™ Arctic Express™ Transportsystem
Produktkod. 10679633 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,5 l
4,3 l
10 l
Flaska Kapacitet:
48 x 1,2 ml; 48 x 2 ml; 24 x 4 ml; 16 x 5 ml
480 x 1,2 ml; 384 x 2 ml; 288 x 4 ml
9 x 1,2 eller 2 ml; 6 x 4 ml; 3 x 5 ml
966 x 1,2 ml; 966 x 2 ml; 483 x 4 ml; 322 x 5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Flaska Kapacitet Förpackningsstorlek
10679633 4,3 l 48 x 1,2 ml; 48 x 2 ml; 24 x 4 ml; 16 x 5 ml Varje
15166445 10 l 966 x 1,2 ml; 966 x 2 ml; 483 x 4 ml; 322 x 5 ml Varje
12791745 1,5 l 9 x 1,2 eller 2 ml; 6 x 4 ml; 3 x 5 ml Varje
10083553 10 l 480 x 1,2 ml; 384 x 2 ml; 288 x 4 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10679633 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CY50905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32690.00 SEK
    27577.57 SEK / Paket med 1
    Save 5112.43 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Säkerställ optimal säkerhet och säkerhet med dessa transportsystem— idealisk för transport av smittsamma material eller biologiska prover vid kryogen temperatur.
Säkerställ optimal säkerhet och säkerhet med hjälp av Thermo Scientific™ Arctic Express™ Transportsystem— idealisk för transport av smittsamma material eller biologiska prover vid kryogen temperatur. Dessa avsändare har en rad funktioner som garanterar högsta säkerhet och säkerhet för värdefulla prover när de transporteras via luft eller mark.
Funktioner:
  • Systemet är godkänt för världsomspännande transport av FN och IATA.
  • Innovativt material absorberar flytande kväve för att förhindra spill under transport.
  • Åtta, 13 och 21 dagars hålltider för flytande kväve gör att prover kan transporteras säkert samtidigt som provets integritet bevaras.
  • Kapseln håller biologiskt material säkert i avsändaren.
  • Låsbart lock med inre säkerhetsfack ger skydd och provisolering.
  • Cryovials inlindat i ett fiberabsorberande material för att absorbera provet vid spill.
  • Systemet har lätt aluminiumdesign och ett praktiskt handtag i skopstil och transporteras enkelt via de vanligaste bärarna
Anmärkning:
Statisk avdunstningshastighet baseras på den nya behållarens prestanda utan locköppningar och utan produktlaster. Den faktiska arbetsprestandan kan variera beroende på enskilda tillämpningar.
Beställningsinformation:
Försändelser av benmärg, hjärtklaffar eller andra stora prover kräver specifik förpackningsstorlek för att bestämma kapaciteten.
Innehåller:
Kryogena avsändare kommer med återanvändbar fraktväska; en kapsel med Arctic Express 5 och 10 modeller
Kompatibel med:
  • Vagn, hjulförsedd (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (BioCane 73: AY509X1)
  • Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/fodral (AY509X21)
  • Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 ml (4000211)
  • Rack, Square, för BioCane 47, innehåller fem lådor med 40 avdelare (195555)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 1,2 ml, 500 st (AY509X13)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 2,0 ml, 500 stycken (AY509X12)
  • Injektionsflaskor, 1ml, 500-pack (AY509X32)
  • Injektionsflaskor, 1,5 ml, 500-pack (AY509X33)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Manuell fyllning LN2 Dewar
Kapacitet (metrisk) 4,3 l
Inkluderar 1 kapsel
Statisk avdunstningshastighet 0.2L/d
Statisk hålltid 21 dagar
Flaska Kapacitet 48 x 1,2 ml; 48 x 2 ml; 24 x 4 ml; 16 x 5 ml
Håller Rörar/kanister (8), injektionsinjektionsflaskor/rör (6 x 1,2 ml), sugrör (120)