Läs mer
Thermo Scientific™ Arctic Express™ Transportsystem
Produktkod. p-4530716 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 l
4,3 l
10 l
Flaska Kapacitet:
48 x 1,2 ml; 48 x 2 ml; 24 x 4 ml; 16 x 5 ml
480 x 1,2 ml; 384 x 2 ml; 288 x 4 ml
9 x 1,2 eller 2 ml; 6 x 4 ml; 3 x 5 ml
966 x 1,2 ml; 966 x 2 ml; 483 x 4 ml; 322 x 5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10679633
Brand: Thermo Scientific™ CY50905
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ optimal säkerhet och säkerhet med dessa transportsystem— idealisk för transport av smittsamma material eller biologiska prover vid kryogen temperatur.
Säkerställ optimal säkerhet och säkerhet med hjälp av Thermo Scientific™ Arctic Express™ Transportsystem— idealisk för transport av smittsamma material eller biologiska prover vid kryogen temperatur. Dessa avsändare har en rad funktioner som garanterar högsta säkerhet och säkerhet för värdefulla prover när de transporteras via luft eller mark.
Funktioner:
  • Systemet är godkänt för världsomspännande transport av FN och IATA.
  • Innovativt material absorberar flytande kväve för att förhindra spill under transport.
  • Åtta, 13 och 21 dagars hålltider för flytande kväve gör att prover kan transporteras säkert samtidigt som provets integritet bevaras.
  • Kapseln håller biologiskt material säkert i avsändaren.
  • Låsbart lock med inre säkerhetsfack ger skydd och provisolering.
  • Kryovialer inslagna i ett fiberabsorberande material för att absorbera prov om spill inträffar.
  • Systemet har lätt aluminiumdesign och ett praktiskt handtag i skopstil och transporteras enkelt via de vanligaste bärarna
Notera:
Statiska avdunstningshastigheter är baserade på ny behållares prestanda utan locköppningar och utan produktbelastning. Faktiska arbetsprestanda kan variera med individuella applikationer.
Beställningsinformation:
Försändelser av benmärg, hjärtklaffar eller andra stora prover kräver specifik förpackningsstorlek för att bestämma kapaciteten.
Inkluderar:
Kryogena avsändare kommer med återanvändbar fraktväska; en kapsel med Arctic Express 5 och 10 modeller
Kompatibel med:
  • Vagn, hjulförsedd (Bio-rör 20, 34, 47: AY509X9) (Bio-rör 73: AY509X1)
  • Thermo Scientific™ Cryosleeve™ , 100/kartong (AY509X21)
  • Thermo Scientific™ Kryokan™ , 1,2 ml (4000211)
  • Rack,fyrkantig, för Bio-rör 47, innehåller fem lådor med 40 avdelare (195555)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 1,2 ml, 500 st (AY509X13)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 2,0 ml, 500 stycken (AY509X12)
  • Injektionsflaskor, 1ml, 500-pack (AY509X32)
  • Injektionsflaskor, 1,5 ml, 500-pack (AY509X33)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Manuell fyllning LN2 Dewar
Kapacitet (metrisk) 4,3 l
Inkluderar 1 kapsel
Statisk avdunstningshastighet 0.2L/d
Statisk hålltid 21 dagar
Flaska Kapacitet 48 x 1,2 ml; 48 x 2 ml; 24 x 4 ml; 16 x 5 ml
Håller Rörar/kanister (8), injektionsinjektionsflaskor/rör (6 x 1,2 ml), sugrör (120)