Läs mer
MedChemExpress Arctigenin
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.41 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 7770-78-7 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 98.46% |
| Löslighet | DMSO : ≥ 125 mg/mL (335.65 mM) |
| Synonym | (-)-Arctigenin |
| Mål | MMP∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis |
| Show More |