Läs mer
MedChemExpress Arctigenin
Produktkod. 16498828
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16498828 10 mg
1 options
Produktkod. 16498828 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0035
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Arctigenin ((-)-Arctigenin), a biologically active lignan, can be used as an antitumor agent. Arctigenin exhibits potent antioxidant, anti-inflammatory and antiviral (influenza A virus) activities. Arctigenin can be used for the research of metabolic disorders, and central nervous system dysfunctions.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 372.41 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 7770-78-7
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.46%
Löslighet DMSO : ≥ 125 mg/mL (335.65 mM)
Synonym (-)-Arctigenin
Mål MMP∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis