Läs mer
Fisherbrand™ ARE 5 kokplattor omrörare
Produktkod. 17882017 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU/Storbritannien
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
17882017 EU/Storbritannien Varje
1 options
Produktkod. 17882017
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Robust ARE 5 Hotplate Omrörare är designad för att garantera säkerhet, kraftfull omrörning och utmärkt uppvärmning för grundläggande applikationer för industriella och akademiska laboratorier.
ARE 5 är omröraren för instegsplattor som har blivit en referens för många laboratorier över hela världen, från universitet och forskningscentra till industri.
PÅLITLIG OCH ROBUST
  • Isolerande skiva för att skydda interna delar
  • Toppplattan i aluminiumlegering med en diameter på 135 mm säkerställer stor temperaturhomogenitet och optimal värmeöverföring över hela ytan
  • Två upplysta indikatorer informerar alltid operatören när värmen är på och temperaturen är över 50 °C
  • Rör upp till 15 L från 100 till 1500 rpm med SpeedServo™ motreaktion
  • Borstlös motor som säkerställer kraft och motstånd över tiden
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminium
Spänning 230 V
Säkerhetsfunktioner Upplyst ikon (när temperaturen är över 50 °C)
Kroppsmaterial Epoxymålad aluminium
Controllertyp Analog
Storlek 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) Omgivning till 310 °C
Temperatur (engelska) Omgivning till 590 °F
Frekvens 50/60 Hz
Wattal 630 W
Vikt (engelska) 3.75 lb.
Vikt (metrisk) 1.7 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Max. Provladdning 15 L
Pluggtyp EU/Storbritannien
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 15 L
Omrörningsområde 100 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 160 x 270 x 85 mm
Visa Analog