Läs mer
Velp Scientifica™ ARE 6 magnetiska kokplattor omrörare
Produktkod. 15815231 Handla allt Velp Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Aluminiumlegering
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material för toppplatta unitSize
15815231 Aluminiumlegering Varje
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15815231 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F20500462
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5049.20 SEK
    4823.13 SEK / Paket med 1
    Save 226.07 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Mångsidig ARE 6 Magnetic Hotplate-omrörare med kraftfull motor, förbättrad magnetkoppling och utmärkt motståndskraft mot kemikalier, hot top-varning och säkerhetsvärmebrytare.
Överlägsna säkerhetsfunktioner:
  • Den självlysande säkerhetsvärmebrytaren förhindrar oavsiktlig uppvärmning.
  • Den upplysta hot top-ikonen informerar föraren när toppplattans temperatur är över 50 °C.
  • Beständigt pressgjutet hölje (IP 42) för maximalt skydd av instrumentets inre del.
  • Omrörningshastigheten ökar försiktigt för att undvika spillrisker.
  • Det valfria och skräddarsydda silikonskyddet skyddar omröraren från spillskador.
  • AREX-6 är designad för den längsta livslängden och garanteras med 3 års garanti.
Konstruerad för prestanda och användbarhet:
  • Aluminiumlegeringsplattan säkerställer optimal värmeöverföring.
  • Noggrann platttemperaturkontroll upp till 370 °C.
  • Extremt kraftfull borstlös motor som kan röra från 30 upp till 1700 rpm.
  • Tekniken för vridmomentkompensation SpeedServo™ bibehåller varvtalet konstant när viskositeten ändras.
  • Den nya Alnico Magnet ger toppmodern magnetisk koppling och garanterar överlägsen perifer omrörning.
  • Accepterar upp till 20 liters flaskor.
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Spänning 230 V
Beskrivning Värmemagnetisk omrörare
Säkerhetsfunktioner Varmplattasvarning
Kroppsmaterial Teknopolymer
Controllertyp Analog
Längd (engelska) 11 tum
Storlek 5,3 tum dia.
Höjd (metrisk) 105 mm
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 370 °C
Temperatur (engelska) Ambient till 698 °F
Höjd (engelska) 4,1 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 160 mm
Längd (metrisk) 280 mm
Bredd (engelska) 6,3 tum
Wattal 630 W
Vikt (engelska) 5.7 lb.
Vikt (metrisk) 2.6 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 30 till 1700 rpm
Mått (L x B x H) 280 x 160 x 105 mm
Visa Analog